Imprimer
Acide (Z)-1-propène-1,2,3-tricarboxylique 90%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4293-1G OR4293-250MG
APOSOR4293-1GEA 130 EUR
APOSOR4293-1G APOSOR4293-250MG
Acide (Z)-1-propène-1,2,3-tricarboxylique 90%
Acide (Z)-1-propène-1,2,3-tricarboxylique
Formule: C₆H₆O₆
Point de fusion: 115…122 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063184
Numéro CAS: 585-84-2
EINECS: 209-561-1