Imprimer
Pyridine-2,6-diacetyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4267-25G OR4267-100G
APOSOR4267-25GEA 56.7 EUR
APOSOR4267-25G APOSOR4267-100G
Pyridine-2,6-diacetyle
Pyridine-2,6-diacetyle
Formule: C₉H₉NO₂
Point de fusion: 79…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006304
Numéro CAS: 1129-30-2