Imprimer
5-Chloro-2-hydroxyphenylboronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4250-1G OR4250-5G OR4250-250MG
APOSOR4250-1GEA 31.9 EUR
APOSOR4250-1G APOSOR4250-5G APOSOR4250-250MG
5-Chloro-2-hydroxyphenylboronic acid 97%
5-Chloro-2-hydroxyphenylboronic acid
Formule: C₆H₆BClO₃
Point de fusion: 166…170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659863
Numéro CAS: 89488-25-5