Imprimer
4-Amino-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Amino-5-cyano-2-methylpyrimidine
OR4236-1G OR4236-5G
APOSOR4236-1GEA 102 EUR
APOSOR4236-1G APOSOR4236-5G
4-Amino-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile
4-Amino-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile
Formule: C₆H₆N₄
Point de fusion: 249…252 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084875
Numéro CAS: 698-29-3
EINECS: 211-814-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III