Imprimer
4-Nitrophenyl bromoacetate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR42285-1G OR42285-5G OR42285-10G
APOSOR42285-1GEA 42.2 EUR
APOSOR42285-1G APOSOR42285-5G APOSOR42285-10G
4-Nitrophenyl bromoacetate 98%
4-Nitrophenyl bromoacetate
Formule: C₈H₆BrNO₄
Point de fusion: 83…85 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00051840
Numéro CAS: 19199-82-7