Imprimer
Tétrakis(triphénylphosphine)palladium (0)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4225-1G OR4225-25G OR4225-5G
APOSOR4225-1GEA 0 EUR
APOSOR4225-1G APOSOR4225-25G APOSOR4225-5G
Tétrakis(triphénylphosphine)palladium (0)
Tétrakis(triphénylphosphine)palladium (0)
Formule: C₇₂H₆₀P₄Pd
Point de fusion: 103…107 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010012
Numéro CAS: 14221-01-3
EINECS: 238-086-9