Imprimer
7-(Diéthylamino)-4-méthyl-2-benzopyrone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Coumarin 1, 7-(Diethylamino)-4-methyl-2H-chromen-2-one, 7-Diethylamino-4-methylcoumarin
OR42234-100G OR42234-500G OR42234-1KG
APOSOR42234-100GEA 24.8 EUR
APOSOR42234-100G APOSOR42234-500G APOSOR42234-1KG
7-(Diéthylamino)-4-méthyl-2-benzopyrone 98%
7-(Diéthylamino)-4-méthyl-2-benzopyrone
Formule: C₁₄H₁₇NO₂
Point d'ébullition: 240 °C/6.5mmHg
Point de fusion: 72…75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006864
Numéro CAS: 91-44-1
EINECS: 202-068-9