Imprimer
1-Bromo-2-ethynylbenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2'-Bromophenylacetylene, 2-Bromophenylacetylene
OR42231-1G OR42231-5G OR42231-25G
APOSOR42231-1GEA 36.4 EUR
APOSOR42231-1G APOSOR42231-5G APOSOR42231-25G
1-Bromo-2-ethynylbenzène 98%
1-Bromo-2-ethynylbenzène
Formule: C₈H₅Br
Point d'ébullition: 92…93 °C/20mmHg
Densité: 1.443 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01863358
Numéro CAS: 766-46-1