Imprimer
3,5-Dibromo-2-methylpyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR42204-1G OR42204-5G
APOSOR42204-1GEA 21.9 EUR
APOSOR42204-1G APOSOR42204-5G
3,5-Dibromo-2-methylpyridine 97%
3,5-Dibromo-2-methylpyridine
Formule: C6H5Br2N
MW: 250.9186 g/mol
Point de fusion: 22…23 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00234159
Numéro CAS: 38749-87-0