Imprimer
4-Bromo-7-azaindole
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR42186-1G OR42186-25G OR42186-5G
APOSOR42186-1GEA 0 EUR
APOSOR42186-1G APOSOR42186-25G APOSOR42186-5G
4-Bromo-7-azaindole
4-Bromo-7-azaindole
Formule: C₇H₅BrN₂
Point de fusion: 176…183 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08272233
Numéro CAS: 348640-06-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III