Imprimer
3-Chloro-4-methylpyridazine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR42178-1G OR42178-250MG
APOSOR42178-1GEA 241 EUR
APOSOR42178-1G APOSOR42178-250MG
3-Chloro-4-methylpyridazine 95%
3-Chloro-4-methylpyridazine
Formule: C₅H₅ClN₂
Point de fusion: 46…47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08460979
Numéro CAS: 68206-04-2