Imprimer
2-Methylquinoline-4-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4212-1G OR4212-5G
APOSOR4212-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4212-1G APOSOR4212-5G
2-Methylquinoline-4-carboxylic acid
2-Methylquinoline-4-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₉NO₂
Point de fusion: 245…247 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00093919
Numéro CAS: 634-38-8