Imprimer
1-(1-Ethylpropyl)piperazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4170-1G OR4170-5G
APOSOR4170-1GEA 0 EUR
APOSOR4170-1G APOSOR4170-5G
1-(1-Ethylpropyl)piperazine
1-(1-Ethylpropyl)piperazine
Formule: C₉H₂₀N₂
Point d'ébullition: 86 °C/11,2mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093554
Numéro CAS: 373356-51-5