Imprimer
1-Pentylpipérazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4168-1G OR4168-250MG
APOSOR4168-1GEA 45.1 EUR
APOSOR4168-1G APOSOR4168-250MG
1-Pentylpipérazine
1-Pentylpipérazine
Formule: C₉H₂₀N₂
Point d'ébullition: 88…91 °C/20mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093555
Numéro CAS: 50866-75-6