Imprimer
1-(4-Methoxybutyl)piperazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4157-1G OR4157-2G OR4157-5G
APOSOR4157-1GEA 0 EUR
APOSOR4157-1G APOSOR4157-2G APOSOR4157-5G
1-(4-Methoxybutyl)piperazine
1-(4-Methoxybutyl)piperazine
Formule: C₉H₂₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093551
Numéro CAS: 496808-02-7