Imprimer
2-(Phénylsulfanyl)aniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Aminodiphenyl Sulphide, 2-(Phenylthio)aniline
OR4141-25G OR4141-100G OR4141-500G
APOSOR4141-25GEA 63.8 EUR
APOSOR4141-25G APOSOR4141-100G APOSOR4141-500G
2-(Phénylsulfanyl)aniline
2-(Phénylsulfanyl)aniline
Formule: C₁₂H₁₁NS
Point de fusion: 43 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00190139
Numéro CAS: 1134-94-7
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III