Imprimer
5-(Aminomethyl)pyridin-2-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-5-(aminomethyl)pyridine
OR41126-1G OR41126-250MG OR41126-500MG
APOSOR41126-1GEA 481 EUR
APOSOR41126-1G APOSOR41126-250MG APOSOR41126-500MG
5-(Aminomethyl)pyridin-2-amine
5-(Aminomethyl)pyridin-2-amine
Formule: C₆H₉N₃
MW: 123.16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06213156
Numéro CAS: 156973-09-0