Imprimer
Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 1H-pyrrole-3-carboxylate
OR41100-10G OR41100-25G OR41100-5G
APOSOR41100-10GEA 84.1 EUR
APOSOR41100-10G APOSOR41100-25G APOSOR41100-5G
Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 97%
Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Formule: C₆H₇NO₂
MW: 125.13 g/mol
Point de fusion: 85…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00967074
Numéro CAS: 2703-17-5