Imprimer
N-Benzyl-2-chloroacetamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4110-1G OR4110-5G
APOSOR4110-1GEA 0 EUR
APOSOR4110-1G APOSOR4110-5G
N-Benzyl-2-chloroacetamide
N-Benzyl-2-chloroacetamide
Formule: C₉H₁₀ClNO
Point de fusion: 93…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084929
Numéro CAS: 2564-06-9