Imprimer
5-Bromo-o-anisidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2-anisidine, 5-Bromo-2-methoxyaniline, 2-Amino-4-bromoanisole
OR41052-25G OR41052-5G
APOSOR41052-25GEA 120 EUR
APOSOR41052-25G APOSOR41052-5G
5-Bromo-o-anisidine 98%
5-Bromo-o-anisidine
Formule: C₇H₈BrNO
MW: 202.05 g/mol
Point de fusion: 94…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04037882
Numéro CAS: 6358-77-6
ONU: 2811
ADR: 6.1 III