Imprimer
3-(Dipropylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (3-(Dipropylcarbamoyl)phenyl)boronic acid, 3-(N,N-Dipropylaminocarbonyl)benzeneboronic acid
OR4094-1G OR4094-5G
APOSOR4094-1GEA 29 EUR
APOSOR4094-1G APOSOR4094-5G
3-(Dipropylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-(Dipropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₃H₂₀BNO₃
Point de fusion: 118…120 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06659889
Numéro CAS: 850567-39-4