Imprimer
3-Cyano-2-(4-morpholino)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR40760-1G OR40760-5G OR40760-10G
APOSOR40760-1GEA 0 EUR
APOSOR40760-1G APOSOR40760-5G APOSOR40760-10G
3-Cyano-2-(4-morpholino)pyridine
3-Cyano-2-(4-morpholino)pyridine
Formule: C₁₀H₁₁N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04113612
Numéro CAS: 59025-37-5