Imprimer
6-Chloro-1H-indazole-3-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40751-10G OR40751-1G OR40751-5G
APOSOR40751-10GEA 519 EUR
APOSOR40751-10G APOSOR40751-1G APOSOR40751-5G
6-Chloro-1H-indazole-3-carboxylic acid 97%
6-Chloro-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formule: C₈H₅ClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05663998
Numéro CAS: 129295-31-4