Imprimer
2-Bromo-3-thiophenecarboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromothiophene-3-carboxylic acid
OR40613-25G OR40613-5G OR40613-1G
APOSOR40613-25GEA 255 EUR
APOSOR40613-25G APOSOR40613-5G APOSOR40613-1G
2-Bromo-3-thiophenecarboxylic acid 95%
2-Bromo-3-thiophenecarboxylic acid
Formule: C₅H₃BrO₂S
MW: 207.041 g/mol
Point de fusion: 178…182 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD05865213
Numéro CAS: 24287-95-4