Imprimer
Carbamate de benzyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40596-100G OR40596-25G
APOSOR40596-100GEA 26.1 EUR
APOSOR40596-100G APOSOR40596-25G
Carbamate de benzyle 98%
Carbamate de benzyle
Formule: C₈H₉NO₂
Point de fusion: 86…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007965
Numéro CAS: 621-84-1
EINECS: 210-710-4