Imprimer
1-Methylpyrrolidine-3-carboxylicacid tert-butyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR40502-1G OR40502-250MG OR40502-500MG OR40502-5G
APOSOR40502-1GEA 197 EUR
APOSOR40502-1G APOSOR40502-250MG APOSOR40502-500MG APOSOR40502-5G
1-Methylpyrrolidine-3-carboxylicacid tert-butyl ester
1-Methylpyrrolidine-3-carboxylicacid tert-butyl ester
Formule: C₁₀H₁₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11227161
Numéro CAS: 635700-02-6