Imprimer
α-Bromo-p-xylène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR40462-100G OR40462-25G OR40462-500G
APOSOR40462-100GEA 159 EUR
APOSOR40462-100G APOSOR40462-25G APOSOR40462-500G
α-Bromo-p-xylène 98%
α-Bromo-p-xylène
Formule: C₈H₉Br
Point d'ébullition: 218…220 °C
Point de fusion: 34…36 °C
Point d'éclair: 98 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000181
Numéro CAS: 104-81-4
EINECS: 203-240-6
ONU: 3417
ADR: 6.1,II