(2-Amino-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
2-Amino-5-(hydroxymethyl)-1,3-thiazole, (2-Aminothiazol-5-yl)methanol
OR40405-1G
OR40405-250MG
OR40405-5G
APOSOR40405-1GEA
227
EUR
APOSOR40405-1G
APOSOR40405-250MG
APOSOR40405-5G
(2-Amino-1,3-thiazol-5-yl)methanol
(2-Amino-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Formule:
C₄H₆N₂OS Point d'ébullition: 340 °C/760mmHg Point de fusion: 102…103 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD06203018 Numéro CAS: 131184-73-1 |