Imprimer
5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Amino-5-bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
OR40403-1G OR40403-250MG OR40403-5G
APOSOR40403-1GEA 29 EUR
APOSOR40403-1G APOSOR40403-250MG APOSOR40403-5G
5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Formule: C₆H₅BrN₄
MW: 213.0400 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08059261
Numéro CAS: 405224-24-0