Imprimer
Chloroformamidine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR40351-5G OR40351-1G
APOSOR40351-5GEA 0 EUR
APOSOR40351-5G APOSOR40351-1G
Chloroformamidine hydrochloride
Chloroformamidine hydrochloride
Formule: CH₄Cl₂N₂
Point de fusion: 177 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035527
Numéro CAS: 29671-92-9
ONU: 1759
ADR: 8,III