Imprimer
Methyl-2-(benzyloxy)-5-methoxy-3-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-(benzyloxy)-5-methoxy-3-nitrobenzoate
OR40312-1G OR40312-500MG OR40312-5G
APOSOR40312-1GEA 270 EUR
APOSOR40312-1G APOSOR40312-500MG APOSOR40312-5G
Methyl-2-(benzyloxy)-5-methoxy-3-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Methyl-2-(benzyloxy)-5-methoxy-3-nitrobenzenecarboxylate
Formule: C₁₆H₁₅NO₆
Point de fusion: 76…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16140356
Numéro CAS: 1221792-98-8