Imprimer
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 7-Azaindole-5-carboxylic acid
OR40241-1G OR40241-5G OR40241-10G
APOSOR40241-1GEA 40.6 EUR
APOSOR40241-1G APOSOR40241-5G APOSOR40241-10G
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carboxylic acid 97%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carboxylic acid
Formule: C₈H₆N₂O₂
MW: 162.15 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08272240
Numéro CAS: 754214-42-1