Imprimer
2-Chloropyrimidine-5-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40235-10G OR40235-1G OR40235-5G
APOSOR40235-10GEA 0 EUR
APOSOR40235-10G APOSOR40235-1G APOSOR40235-5G
2-Chloropyrimidine-5-carboxylic acid
2-Chloropyrimidine-5-carboxylic acid
Formule: C₅H₃ClN₂O₂
MW: 158.5400 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06739036
Numéro CAS: 374068-01-6