Imprimer
6-Bromo-3-chloroisoquinoline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40220-1G OR40220-250MG
APOSOR40220-1GEA 0 EUR
APOSOR40220-1G APOSOR40220-250MG
6-Bromo-3-chloroisoquinoline 97%
6-Bromo-3-chloroisoquinoline
Formule: C₉H₅BrClN
MW: 242.4997 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08703290
Numéro CAS: 552331-06-3