Imprimer
3-(2-Thiazolylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4022-1G OR4022-500MG
APOSOR4022-1GEA 150 EUR
APOSOR4022-1G APOSOR4022-500MG
3-(2-Thiazolylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
3-(2-Thiazolylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₀H₉BN₂O₃S
Point de fusion: 218…222 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06659885
Numéro CAS: 850567-34-9