Imprimer
(R)-1-Boc-4-Oxopiperidine-2-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40210-1G OR40210-5G
APOSOR40210-1GEA 82.8 EUR
APOSOR40210-1G APOSOR40210-5G
(R)-1-Boc-4-Oxopiperidine-2-carboxylic acid 95%
(R)-1-Boc-4-Oxopiperidine-2-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₇NO₅
Point de fusion: 119…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09953681
Numéro CAS: 1212176-33-4