Imprimer
(R)-(-)-tert-Leucinol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40208-1G OR40208-5G
APOSOR40208-1GEA 27.7 EUR
APOSOR40208-1G APOSOR40208-5G
(R)-(-)-tert-Leucinol 98%
(R)-(-)-tert-Leucinol
Formule: C₆H₁₅NO
Point d'ébullition: 70 °C/0.4mmHg
Point de fusion: 30…33 °C
Densité: 0.9 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01076574
Numéro CAS: 112245-09-7