Imprimer
Ethyl 3-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 3-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
OR40195-1G OR40195-5G OR40195-25G
APOSOR40195-1GEA 30.6 EUR
APOSOR40195-1G APOSOR40195-5G APOSOR40195-25G
Ethyl 3-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-3-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formule: C₇H₁₁N₃O₂
Point de fusion: 90…91 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00101268
Numéro CAS: 21230-43-3