Imprimer
5-Bromobenzotriazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40184-1G OR40184-5G
APOSOR40184-1GEA 122 EUR
APOSOR40184-1G APOSOR40184-5G
5-Bromobenzotriazole 95%
5-Bromobenzotriazole
Formule: C₆H₄BrN₃
Point de fusion: 152…154 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00464510
Numéro CAS: 32046-62-1