Imprimer
4-Methyl-1H-indazole-5-boronic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (4-Methyl-1H-indazol-5-yl)boronic acid
OR40151-500MG OR40151-1G OR40151-5G
APOSOR40151-500MGEA 39.3 EUR
APOSOR40151-500MG APOSOR40151-1G APOSOR40151-5G
4-Methyl-1H-indazole-5-boronic acid 96%
4-Methyl-1H-indazole-5-boronic acid
Formule: C₈H₉BN₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12028644
Numéro CAS: 1245816-09-4