Imprimer
Isocyanate de 4-iodophényle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR401069-1G OR401069-5G
APOSOR401069-1GEA 33.5 EUR
APOSOR401069-1G APOSOR401069-5G
Isocyanate de 4-iodophényle
Isocyanate de 4-iodophényle
When melted, may contain small amount of sediment.
Formule: C₇H₄INO
Point de fusion: 44…48 °C
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013875
Numéro CAS: 15845-62-2