Imprimer
Isocyanate de 2-iodophényle
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR401067-1G OR401067-25G OR401067-5G
APOSOR401067-1GEA 58 EUR
APOSOR401067-1G APOSOR401067-25G APOSOR401067-5G
Isocyanate de 2-iodophényle
Isocyanate de 2-iodophényle
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₇H₄INO
Point d'ébullition: 245 °C
Densité: 1,891 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00673044
Numéro CAS: 128255-31-2
ONU: 2206
ADR: 6.1,III