Imprimer
5-Iodo-2-méthoxybenzoate de methyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR401043-10G OR401043-1G OR401043-5G
APOSOR401043-10GEA 139 EUR
APOSOR401043-10G APOSOR401043-1G APOSOR401043-5G
5-Iodo-2-méthoxybenzoate de methyle
5-Iodo-2-méthoxybenzoate de methyle
Formule: C₉H₉IO₃
Point de fusion: 57…61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683862
Numéro CAS: 40757-09-3