Imprimer
2-Iodo-1,3-dimethoxybenzene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1,3-Dimethoxy-2-iodobenzene
OR40098-25G OR40098-5G
APOSOR40098-25GEA 112 EUR
APOSOR40098-25G APOSOR40098-5G
2-Iodo-1,3-dimethoxybenzene 97%
2-Iodo-1,3-dimethoxybenzene
Formule: C₈H₉IO₂
Point de fusion: 105…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05865214
Numéro CAS: 16932-44-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III