Imprimer
2-Chloro-6-methoxybenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR400971-1G OR400971-5G
APOSOR400971-1GEA 0 EUR
APOSOR400971-1G APOSOR400971-5G
2-Chloro-6-methoxybenzonitrile
2-Chloro-6-methoxybenzonitrile
Formule: C₈H₆ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019743
Numéro CAS: 6575-10-6