Imprimer
6-Bromobenzo[b]thiophene
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Bromobenzothiophene
OR400926-1G OR400926-5G
APOSOR400926-1GEA 36.4 EUR
APOSOR400926-1G APOSOR400926-5G
6-Bromobenzo[b]thiophene
6-Bromobenzo[b]thiophene
Formule: C₈H₅BrS
Point de fusion: 56…60 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11226847
Numéro CAS: 17347-32-9