Imprimer
1-[2-(Methoxycarbonyl)-4-nitrophenyl]-3-azetanecarboxylic acid 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR40091-1G OR40091-500MG
APOSOR40091-1GEA 0 EUR
APOSOR40091-1G APOSOR40091-500MG
1-[2-(Methoxycarbonyl)-4-nitrophenyl]-3-azetanecarboxylic acid 95+%
1-[2-(Methoxycarbonyl)-4-nitrophenyl]-3-azetanecarboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₆
Point de fusion: 178…180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16140290
Numéro CAS: 1234873-83-6