Imprimer
2-Methoxy-3-methylbenzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR400879-1G OR400879-250MG
APOSOR400879-1GEA 0 EUR
APOSOR400879-1G APOSOR400879-250MG
2-Methoxy-3-methylbenzoic acid 95%
2-Methoxy-3-methylbenzoic acid
Formule: C₉H₁₀O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016522
Numéro CAS: 26507-91-5