Imprimer
3-Bromo-2-iodoaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR400863-1G OR400863-250MG OR400863-5G
APOSOR400863-1GEA 128 EUR
APOSOR400863-1G APOSOR400863-250MG APOSOR400863-5G
3-Bromo-2-iodoaniline
3-Bromo-2-iodoaniline
Formule: C₆H₅BrIN
MW: 297.9191 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16622211
Numéro CAS: 150908-00-2
ONU: 2811
ADR: 6.1 III