Imprimer
Ethyl-4-chloronicotinate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40065-1G OR40065-250MG OR40065-5G
APOSOR40065-1GEA 567 EUR
APOSOR40065-1G APOSOR40065-250MG APOSOR40065-5G
Ethyl-4-chloronicotinate
Ethyl-4-chloronicotinate
Formule: C₈H₈ClNO₂
MW: 185.61 g/mol
Point d'ébullition: 85 °C/1mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664028
Numéro CAS: 37831-62-2